Learn More
Triethyl Phosphonoacetate, TRC
Artikelnummer. 30453310
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30453310 500 g 500 Gramm
30449593 250 g 250 Gramm
30454117 25 g -
3 options
Artikelnummer. 30453310
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT777000500G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-13-0
Chemischer Name oder Material Triethyl Phosphonoacetate
Formelmasse 224.0814
InChI-Formel InChI=1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
IUPAC-Name ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate
Summenformel C8 H17 O5 P
Molekulargewicht (g/mol) 224.19
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Synonym Phosphonoacetic Acid-Triethyl Ester, Acetic acid, (diethoxyphosphinyl)-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, phosphono-, triethyl ester (6CI,7CI,8CI), (Diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester, (Diethoxyphosphoryl)acetic acid ethyl ester, (Ethoxycarbonylmethyl)diethoxyphosphine oxide, 2-Phosphonoacetic acid triethyl ester, Carbethoxymethyldiethyl phosphonate, Diethyl 2-ethoxy-2-oxoethylphosphonate, Diethyl carbethoxymethylphosphonate, Diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, Diethyl phosphonoacetic acid ethyl ester, Ethyl (diethoxyphosphinyl)acetate, Ethyl (diethylphosphono)acetate, Ethyl 2-(diethoxylphosphoryl)acetate, Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Ethyl 2-(diethylphosphono)acetate, Ethyl diethoxyphosphoryl acetate, Ethyl α-diethylphosphonoacetate, JC 224, NSC 13898, NSC 16128, Phosphonoacetic acid triethyl ester, Triethyl 2-phosphonoacetate, Triethyl phosphonacetate, Triethyl phosphonoacetate
Spezifikation
Menge 500 g