Learn More
Triethylaluminum, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441877
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441877 100 g 100 Gramm
15431877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043243.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Catalyst for polymerization of olefins, intermediate
Triethylaluminum is used as a co-catalyst in the industrial production of polyethylene and for the production of medium chain alcohols. Used as a catalyst in Ziegler-Natta polymerization process for vinyl, olefin, diene polymerizations and linear oligomerization and cyclization of unsaturated hydrocarbons. It is also used as a catalyst to produce ethylene gas, chain growth of ethylene, longer chain aluminum alkyls, and in plating aluminum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-93-8
Summenformel C6H15Al
Molekulargewicht (g/mol) 114.168
MDL-Nummer MFCD00009015
InChI-Schlüssel VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylaluminum, triethylaluminium, aluminum, triethyl, triethylalane, unii-h426e9h3tt, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl-aluminum, triethyl aluminum, triethyl-aluminum
PubChem CID 16682930
IUPAC-Name Triethylaluman
SMILES CC[Al](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylaluminum
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.835 g/mL
Siedepunkt 128°C to 130°C (50 mmHg)
Flammpunkt 18°C (−1°F)
Geruch Characteristic
Verpackung Zylinder
Menge 100 g
UN-Nummer UN3394
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit