Learn More
Triethylamin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10615702 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10615702 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10615892 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
11452984 500 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 500 Milliliter
10000490 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
12668655 25 L Metallkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10615702 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/3200/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 121-44-8
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
MDL-Nummer 9051
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC
Spezifikation
Schmelzpunkt -115°C
Farbe Farblos
pH 12.4
Siedepunkt 90°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdichte 3.5
Viskosität 0.36 mPaS at 20°C
Formelmasse 101.19g/mol
Dampfdruck 69mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.