Learn More
Triethylamin, für HPLC, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16683944 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16683944
Marke: Honeywell Fluka 17924100ml
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 121-44-8
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym N,N-Diethylethanamine
IUPAC-Name Triethylamin
SMILES CCN(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine
CAS Max. % 1
Schmelzpunkt -115°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.73 g/cm3 (20°C)
pH 12.7
Siedepunkt 90°C
Flammpunkt -11°C
Strukturformel (C2H5)3N
Menge 100 mL
Beilstein 605283
Güte HPLC Buffer Salt