Learn More
Triethylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023597
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11463557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17318.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 554-68-7 | C6H16ClN | 137.65 g/mol
It finds its application as a protein purification reagent. Triethylamine is used as a competing base for the separation of acidic basic and neutral drugs by reverse-phased high-performance liquid chromatography (HPLC). Triethylamine induces visual disturbances (such as foggy vision) in humans, and is also used in industry as a quenching agent in the ozonolysis of alkenes (e.g. (E)-2-Pentene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als Proteinreinigungsreagenz. Triethylamin wird als konkurrierende Base für die Trennung von sauren basischen und neutralen Wirkstoffen mittels reverser Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) eingesetzt. Triethylamin induziert Sehstörungen (z. B. nebliges Sehen) beim Menschen und wird auch in der Industrie als Löschmittel bei der Ozonolyse von Alkenen eingesetzt (z. B. (E)-2-Pentene.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 1440 g/l. Löslich in Ethanol, Chloroform und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-68-7
Summenformel C6H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 137.65
MDL-Nummer MFCD00012500
InChI-Schlüssel ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
PubChem CID 11130
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Dichte 1.07
pH 5
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3CH2)3N·HCl
Menge 250 g
Beilstein 3906409
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 1440g/L. Soluble in ethanol,chloroform,and alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 137.65
Reinheit (%) 98%