Learn More
Triethylaminhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207223 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10207223 250 g Glasflasche 250 Gramm
10237310 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207223 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 270672500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 554-68-7 | C6H16ClN | 137.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-68-7
Summenformel C6H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 137.65
MDL-Nummer MFCD00012500
InChI-Schlüssel ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
PubChem CID 11130
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 254.0°C to 260.0°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 6.5 (1% w/v soln.)
Verlust bei Trocknung 1.0% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)3N·HCl
Menge 250 g
Beilstein 04, 101
Merck Index 14, 9666
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 137.66
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.