Learn More
Triethylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30452060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452060 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77574525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine Hydrochloride
CAS 554-68-7
Summenformel C6H16ClN
Menge 25 g
Synonym Triethylamine','Hydrochloride, N,N-Diethylethanamine Hydrochloride, Triethylamine Monohydrochloride, Triethylammonium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 137.65
Formelmasse 137.0971