Learn More
Triethylamin Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12922225 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
12922225 500 ml -
12902225 100 ml 100 Milliliter
12912225 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12922225 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 051 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    124.66 € / 500 Milliliter
    Sparen 13.34 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Identificadores de productos químicos
CAS 121-44-8
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Triethylamin
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Einkomponenten-Standardlösung
Solvent or Matrix Wasser
Menge 500 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.