Learn More
Triethylammoniumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30456889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456889 1 g 1 Gramm
30455772 100 mg 100 Milligramm
30454745 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7974701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54272-29-6
Summenformel C6H15N .xH2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 199.27
Synonym N,N-diethylethanamine sulfate
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin; Schwefelsäure
SMILES CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylammonium Sulfate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N.H2O4S/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Formelmasse 199.0878