Learn More
Triethylboran, 1 M soln. In THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046578
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11486830 25 mL 25 Milliliter
11496830 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11486830
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15109.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97-94-9 | C6H15B | 98.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Triethylboran ist Katalysator für die Allylierung von Aldehyden, für decarboxylative C-C-Bindungs-Spaltungsreaktionen, die Rheniumhydrid/Bor-Lewis-Säure-Kokatalyse von Alken-Hydrierungen und für die regioselektive Hydroxyalkylierung von ungesättigten Oximethern. Reaktionsmittel zur radikalen Reduktion von Alkylbromiden mit N-heterozyklischen Carbenboranen und zur Synthese von Tetramethylammoniumtrialkylphenylborat-Salzen mit Oxidationspotenzial.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, nicht in der Nähe von Luft aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-94-9
Summenformel C6H15B
Molekulargewicht (g/mol) 98.00
MDL-Nummer MFCD00009022
InChI-Schlüssel LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane
PubChem CID 7357
IUPAC-Name Triethylboran
SMILES CCB(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylborane
Dichte 0.865
Flammpunkt −17°C (1°F)
Strukturformel (CH3CH2)3B
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1731462
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 98
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M Lsg. in THF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylborane 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Triethylborane