Learn More
Triethylenglycoldimethacrylat, enthält MEHQ als Inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17241156 250 mL 250 Milliliter
17231156 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241156 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466272500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35 €
    57.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 8.70 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-16-0
Summenformel C14H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.32
InChI-Schlüssel HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-(2-{2-[(2-Methylprop-2-enoyl)oxy]ethoxy}ethoxy)ethyl 2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylene glycol dimethacrylate
Dichte 1.0920 g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 167°C
Menge 250 mL
Relative Dichte 1.092
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 11 mPa.s (25°C)
Formelmasse 286.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethacrylate