missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triethylenglycoldimethacrylat, enthält MEHQ als Inhibitor, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7214775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17241156

Marke: Thermo Scientific Acros 466272500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 109-16-0
Summenformel C14H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.32
InChI-Schlüssel HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-(2-{2-[(2-Methylprop-2-enoyl)oxy]ethoxy}ethoxy)ethyl 2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Triethylene glycol dimethacrylate
Dichte 1.0920 g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 167°C
Menge 250 mL
Relative Dichte 1.092
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 11 mPa.s (25°C)
Formelmasse 286.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethylene glycol dimethacrylate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt