Learn More
Triethylenglykol-Dimethacrylat (stabilisiert mit MEHQ), TRC
Artikelnummer. 30450247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450247 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7764705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylene Glycol Dimethacrylate
CAS 109-16-0
Summenformel C14H22O6
Menge 5 g
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)] Ester, Methacrylic Acid Ethylenebis(oxyethylene) Ester, 1,2-Bis[2-(methacryloyloxy)ethoxy]ethane, ATM 2, Acryester 3ED, Bisomer TEGDMA, Blemmer PDE 150, EM 328, Esschem 943X7469, Ethylenebis(oxyethylene) methacrylate, NSC 84260, Neomer PM 201, SR 205, Sartomer SR 205, TEDMA, TEGDMA, TGM 3, TGM 3S
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Methylprop-2-enoyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-Methylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 286.32
Formelmasse 286.1416