Learn More
Triethylenglykoldimethylether 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triglyme |
| CAS | 112-49-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Triglyme |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C8 H18 O4 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOCCOCCOC |
| IUPAC-Name | 1-Methoxy-2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethan |
| Mehr anzeigen |