Learn More
Triethylenglycol-Dimethylether, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell ™
Artikelnummer. p-7120893 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15678180
Marke: Honeywell Research Chemicals T59803250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-49-2
Summenformel C8H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.228
MDL-Nummer MFCD00008504
InChI-Schlüssel YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Triethylenglycoldimethylether, 2,5,8,11-Tetraoxadodecan, 1,2-bis 2-Methoxyethoxyethan, Ansul-Äther 161, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethan
SMILES COCCOCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylenglycoldimethylether
Schmelzpunkt -45 °C
Dichte 0.986 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 216 °C
Flammpunkt 113 °C (235.4 °F)
Zündpunkt 375 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O(CH2CH2O)3CH3
Menge 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1700630
Dampfdichte >4.7(vs. Luft)
Formelmasse 178.23 mol
Reinheit (%) 0.99