Learn More
Triethylenglycoldimethylether, stabilisiert, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295280 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10295280
Marke: Thermo Scientific Acros 139600010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-49-2
Summenformel C8H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00008504
InChI-Schlüssel YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethan
SMILES COCCOCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylene glycol dimethyl ether
Namenshinweis Stabilized
Azidität 0.05mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 0.9860g/mL
Siedepunkt 216°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OCH3
Brechungsindex 1.4220 to 1.424
Menge 1 L
Merck Index 15, 9861
Relative Dichte 0.986
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Stabilisator 0.01% BHT
Viskosität 2.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylene glycol dimethyl ether, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.