Learn More
Triethylenetramin, 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10633522 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10633522 50 g 50 Gramm
10603712 500 g 500 Gramm
15294704 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10633522
Marke: Thermo Scientific Acros 344070500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-24-3
Summenformel C6H18N4
Molekulargewicht (g/mol) 146.24
MDL-Nummer MFCD00008169
InChI-Schlüssel VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
PubChem CID 5565
ChEBI CHEBI:39501
IUPAC-Name N'-[2-(2-Aminoethylamino)ethyl]ethan-1,2-diamin
SMILES C(CNCCNCCN)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylenetetramine
Namenshinweis 60%
Schmelzpunkt -35.0°C
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt 129°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 55% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4960 to 1.5000
Menge 50 g
Beilstein 04,255
Fieser 01,1204
Merck Index 15,9828
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 146.24
Reinheit (%) 60%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylenetetramine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.