Learn More
Triethylmethylammoniumchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethylmethylammonium Chloride |
| CAS | 10052-47-8 |
| Summenformel | C7H18ClN |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC |
| IUPAC-Name | Triethyl(methyl)azanium;chlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.68 |
| Formelmasse | 151.1128 |