Learn More
Triethyloxoniumtetrafluoroborat (15 % in Dichlormethan, ca. 1 mol/L), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethyloxonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 368-39-8 |
| Summenformel | C6 H15 O . B F4 |
| Menge | 250 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-Name | Triethyloxidanium;Tetrafluoroborat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.99 |
| Formelmasse | 190.1152 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 15 % |