Learn More
Triethylphosphine oxide, 98+%, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethylphosphine oxide |
| Schmelzpunkt | 52.0°C to 53.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 84.0°C to 85.0°C (3.0 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 134.16 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triethylphosphine oxide
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.