Learn More
Triethylphosphinoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317268
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11317268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030391.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 597-50-2 | C6H15OP | 134.16 g/mol
Triethylphosphine oxide is used as a probe molecule and systems are evaluated by 31P NMR spectroscopy. Triethylphosphine oxide is used to produce tris(perfluoroethyl)difluorophosphane. This reaction will need reagent of HF. This reaction needs electrochemical fluorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 597-50-2
Summenformel C6H15OP
Molekulargewicht (g/mol) 134.16
MDL-Nummer MFCD00013914
InChI-Schlüssel ZSSWXNPRLJLCDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphine oxide, phosphine oxide, triethyl, triethylphoshorus oxide, c2h5 3p=o, triethylphospine oxide, et3po, triethylphosphino-1-one, triethyl oxo phosphorane, diethylphosphoryl ethane, triethylphosphine oxide 1g
PubChem CID 79061
IUPAC-Name 1-Diethylphosphorylethan
SMILES CCP(=O)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylphosphine oxide
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 134.16
Physikalische Form Kristallin