Learn More
Triethylsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethylsilane |
| CAS | 617-86-7 |
| Summenformel | C6H16Si |
| Menge | 25 g |
| Synonym | LS 1320, NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon Hydride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC[SiH](CC)CC |
| IUPAC-Name | Triethylsilan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.28 |
| Formelmasse | 116.1021 |