Learn More
Triethylsilanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322286
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322286 1 g 1 Gramm
11332286 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03738.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 597-52-4 | C6H16OSi | 132.278 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 597-52-4
Summenformel C6H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 132.278
MDL-Nummer MFCD00042640
InChI-Schlüssel WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilanol, silanol, triethyl, hydroxytriethylsilane, silanol, 1,1,1-triethyl, triethyl hydroxy silane, triethyl hydroxy silicon, tesoh, c2h5 3sioh, acmc-1an47
PubChem CID 69005
IUPAC-Name Triethyl(hydroxy)silan
SMILES CC[Si](CC)(CC)O
Spezifikation
Siedepunkt 154°C
Chemischer Name oder Material Triethylsilanol
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1732848
Flammpunkt 57°C (135°F)
Formelmasse 132.28
Reinheit (%) 97%
Geruch mild
Brechungsindex 1.433
Dichte 0.86
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylsilanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylsilanol