Learn More
Triethyltinchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334527
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11334527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039601.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 994-31-0
Summenformel C6H17ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 243.36
MDL-Nummer MFCD00040414
InChI-Schlüssel PFMCXCNQGDRWRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyltin chloride, stannane, chlorotriethyl, chlorotriethyltin, triethylchlorotin, triethylchlorostannane, triethylstannyl chloride, tin, triethyl-, chloride, triethyltin chloride c2h5 3sncl, triethylstannium chloride, triaethylzinnchlorid
PubChem CID 13820
IUPAC-Name Chlor(triethyl)stannan
SMILES Cl.CC[SnH](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyltin chloride
Dichte 1.429g/mL
Siedepunkt 206°C
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 241.33
Physikalische Form Flüssig