Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trifloxystrobin |
| CAS | 141517-21-7 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Dichte | 1.360 g/cm3 (20°C) |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 72.9°C |
| Synonym | Methyl (E)-a-methoxyimino-2-[(E)-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylidenaminooxymethyl]phenylacetate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 408.37 g/mol |
| Menge | 100 mg |