Learn More
Triflumuron, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405389 100 g 100 Gramm
15485379 10 g 10 Gramm
15495379 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63112.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Triflumuron wirkt als Chitin-Synthesehemmer und verhindert die Aufnahme von Uridin in RNA
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64628-44-0
Summenformel C15H10ClF3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 358.701
MDL-Nummer MFCD00072496
InChI-Schlüssel XAIPTRIXGHTTNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflumuron, alsystin, trifluron, mascot, alsystine, triflumuron iso, caswell no. 217c, bay-sir 8514, unii-3ft64dyg8k, bay-vi 7533
PubChem CID 47445
ChEBI CHEBI:39388
IUPAC-Name 2-Chlor-N-[4[-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl]Benzamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triflumuron
Schmelzpunkt 198°C
Menge 100 g
Beilstein 2776684
Merck Index 14,9678
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF
Formelmasse 358.7
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest