Learn More
Trifluoracetaldehydethylhemiacetal, Tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381317 25 g 25 Gramm
11371317 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01554.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 433-27-2 | C4H7F3O2 | 144.093 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433-27-2
Summenformel C4H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.093
MDL-Nummer MFCD00000441
InChI-Schlüssel KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
PubChem CID 9897
IUPAC-Name 1-Ethoxy-2,2,2-Trifluorethanol
SMILES CCOC(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Dichte 1.23
Siedepunkt 104°C to 106°C
Flammpunkt 39°C (102°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.343
Menge 25 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 906797
Formelmasse 144.09
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch