Learn More
Trifluoracetaldehyd Methylhemiacetal, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15147432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15147432 100 g Glasflasche 100 Gramm
15127432 5 g Glasflasche 5 Gramm
15137432 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15147432 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449131000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 431-46-9 | C3H5F3O2 | 130.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 431-46-9
Summenformel C3H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.07
MDL-Nummer MFCD00013572
InChI-Schlüssel GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
PubChem CID 9892
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-methoxyethanol
SMILES COC(O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Dichte 1.3600g/mL
Siedepunkt 104.0°C to 106.0°C
Flammpunkt 42°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH(OCH3)OH
Menge 100 g
Relative Dichte 1.36
Formelmasse 130.07
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.