Learn More
Trifluoracetaldehydmethylhemiacetal, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498287
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498287 5 g 5 Gramm
11408297 25 g -
11418297 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18369.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 431-46-9 | C3H5F3O2 | 130.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 431-46-9
Summenformel C3H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.07
MDL-Nummer MFCD00013572
InChI-Schlüssel GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
PubChem CID 9892
SMILES COC(O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Dichte 1.36
Siedepunkt 96°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Brechungsindex 1.333
Menge 5 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1737758
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-methoxyethanol
Formelmasse 130.07
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch