Learn More
Trifluoroacetamidin, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409830 100 g 100 Gramm
11328795 5 g 5 Gramm
11338795 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12422.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 354-37-0 | C2H3F3N2 | 112.06 g/mol
Trifluoroacetamidine is used as probe for determination of membrane potential and extra/intracellular volume of erythrocytes by fluorine-19 NMR studies. It is a reagent used as protected ammonia equivalent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trifluoroacetamidin wird als Sonde zur Bestimmung des Membranpotentials und des extrazellulären Volumens von Erythrozyten in Fluor-19 NMR-Studien verwendet. Es handelt sich um ein Reagenz, das als geschütztes Ammoniakäquivalent verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 354-37-0
Summenformel C2H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
MDL-Nummer MFCD00041545
InChI-Schlüssel NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethanimidamid
SMILES NC(=N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetamidine
Dichte 1.45
Siedepunkt 35°C to 37°C (11 mmHg)
Brechungsindex 1.382
Menge 100 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 605978
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 112.05
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch