Learn More
Trifluoressigsäure, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17362551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2,5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17362551 500 g 500 Gramm
17342551 25 g 25 Gramm
17352551 100 g 100 Gramm
17361620 1 kg 1 Kilogramm
17332551 2,5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17362551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 471675000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym TFA
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C (760 mmHg)
Aussehen Farblose bis hellgelbe klare Flüssigkeit
Konzentration 97,5% bis 102,5%
Dichte 1,535
Menge 500 g
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Strukturformel CF3CO2H
UN-Nummer 2699
Dampfdruck 107 mbar (25 °C)
Löslichkeitsinformationen Mischbar in Wasser, mischbar mit Äther, Aceton, Ethanol, Benzol, CCL4, Hexan, Methanol und Xylol
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid