Learn More
Trifluoressigsäure,99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15638400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 1 ml
Verpackung:
Ampulle
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15638400 10 x 1 ml Ampulle 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 15638400
Marke: Honeywell Fluka undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Elutionsmittelzusatz für Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS), verpackt in zehn 1 ml-Ampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion max. 0.025 bei 320 nm, max. 0.035 bei 300 nm, max. 0.04 bei 290 nm, max. 0.05 bei 280 nm, max. 0.1 bei 270 nm
Chemischer Name oder Material Trifluoressigsäure
CAS 76-05-1
Schmelzpunkt −15 °C
Siedepunkt 72 °C
Summenformel C2HF3O2
Strukturformel CF3COOH
MDL-Nummer MFCD00004169
UN-Nummer 2699
Beilstein 742035
Synonym TFA
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
Reinheit (%) Min. 99.0 %
Dichte 1.48 g/cm3
Menge 10 x 1 ml
Flammpunkt 100 °C
Verpackung Ampulle
Brechungsindex n20/D 1.3
Dampfdichte 3.9 vs. Luft
Dampfdruck 97.5 mm Hg bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.