Learn More
Trifluoressigsäure-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Gehäuse 25mL
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10711741 Gehäuse 25mL Glasflasche 25 Milliliter
10379030 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
10389030 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10711741
Marke: Thermo Scientific Acros 325310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 599-00-8
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 115.029
MDL-Nummer MFCD00044563
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
PubChem CID 71502
IUPAC-Name Deuterio-2,2,2-trifluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5 atom % D, for NMR
Dichte 1,5000g/mL
Deuterium (D) Min. 99,4%
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,05% (coulometrisch)
Menge Gehäuse 25mL
Schmelzpunkt -15.0°C
Siedepunkt 75.0°C
Strukturformel CF3CO2D
Synonym trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
Formelmasse 115.03
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid-d
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.