Learn More
Trifluoressigsäure, für DNA-Synthese und Proteinsequenzierung, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Trifluoroacetic Acid, for DNA Synthesis And Protein Sequencing
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 0,45 |
| Schmelzpunkt | -15 °C |
| Siedepunkt | 72 °C |
| Farbe | Farblos |
| Formelmasse | 114.02g/mol |
| Menge | 100 ml |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdichte | 3,9 |
| Dampfdruck | 107 mbar 25 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.