Learn More
Trifluoressigsäure, Reagenziengrad, 99 %, Solstice
Artikelnummer. 15688490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2 L
25 ml
5 mL
500 ml
5 x 10 Ampullen
AMP
Packungsgröße:
1 Liter
10 Ampullen
100 Milliliter
2 Liter
25 Milliliter
5 Milliliter
5 Stück
500 Milliliter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15688490 25 ml 25 Milliliter
15698490 5 mL 5 Milliliter
15668190 100 ml 100 Milliliter
15628200 500 ml 500 Milliliter
15608200 1 l 1 Liter
15618200 2 L 2 Liter
15678190 AMP 10 Ampullen
15638200 5 x 10 Ampullen 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15688490 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. T650825ML
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoressigsäure
Dichte 1,489 g/ml bei 20 °C
Menge 25 ml
Flammpunkt >100 °C (>212 °F)
Strukturformel CF3COOH
Dampfdichte 3,9 (vs. Luft)
UN-Nummer UN2699
Dampfdruck 97,5 mmHg (20 °C)
Beilstein 742035
Formelmasse 114,02 g/mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.