Learn More
Trifluoressigsäure, Silbersalz 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10041550
Marke: Thermo Scientific Acros 139730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2966-50-9 | C2AgF3O2 | 220.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2966-50-9
Summenformel C2AgF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.89
MDL-Nummer MFCD00013199
InChI-Schlüssel KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
PubChem CID 76299
IUPAC-Name Silber;-2,2,2-trifluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid, silver salt
Namenshinweis 0.98
Schmelzpunkt 257.0°C to 260.0°C
Farbe Beige bis Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.98
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CO2Ag
Menge 5 g
Fieser 01,1018; 07,323; 08,444; 11,471; 16,301; 17,154
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 220.89
Reinheit (%) 0.98
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid, silver salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.