Learn More
Trifluoressigsäure, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280960 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280960 50 mL 50 Milliliter
30280970 1 mL 1 Milliliter
30280966 2 mL 2 Milliliter
30280947 5 mL 5 Milliliter
30280948 10 x 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30280960 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T001160050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menütext Trifluoressigsäure (TFA)
Form Flüssig
Reagenztyp Ionenkopplungsreagenz
Menge 50 mL
Zusammensetzung 99,5 % TFA
Zur Verwendung mit LC/MS