Learn More
Trifluoressigsäure in Wasser, 0,1 % (v/v), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
2,5 l
Beschreibung
- Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
- Gefiltert durch einen 0,2-Mikrometer-Filter
- Trifluoressigsäure: 0,095 – 0,105 %
- Gradienten-Elutionstest (a.e.) - 254 nm ≤ 0.01
- LC/MS-Eignung - Größte Reaktion im ESI-positiven Modus (als Reserpin): ≤ 50 ppb
Spezifikation
Aussehen | Test bestanden |
Synonym | TFA |
Menge | 2,5 l |
Verpackung | Glasflasche |
Rückstand nach Verdampfung | ≤1,0 ppm |