Learn More
Trifluoressigsäure Anhydrid, 99+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10725541 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10725541 100 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10725541 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/3257/PB05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 407-25-0
Schmelzpunkt -63.5°C
Farbe Farblos
pH 1
Siedepunkt 39.1°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C4F6O3
MDL-Nummer MFCD00000416
Menge 100 mL
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
InChI-Schlüssel QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name (2,2,2-Trifluoracetyl)-2,2,2-trifluoracetat
Molekulargewicht (g/mol) 210.03
PubChem CID 9845
Formelmasse 210.03g/mol
Dampfdruck 43.3kPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.