Learn More
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470174 500 g 500 Gramm
11473910 25 g 25 Gramm
11460174 100 g 100 Gramm
11480174 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11470174 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13614.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 €
    184.65 € / 500 Gramm
    Sparen 20.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 407-25-0 | C4F6O3 | 210.03 g/mol
Trifluoroacetic anhydride is used for the introduction of trifluoroacetyl group in organic synthesis. It is involved in the preparation of N- and O-trifluoroacetyl derivatives of a wide range of biologically active compounds for gas chromatography analysis. It plays an important role as desiccant for trifluoroacetic acid. It is also used in the oxidation of aldehydes to acids, esters, amides as well as in the protection of alcohols and amines. In addition, it is used as analytical reagents, solvents and dehydration condensing agent. It serves as an intermediate of fluorine fine chemicals, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trifluoressigsäureanhydrid wird für die Einführung der Trifluoracetylgruppe in die organische Synthese verwendet. Es ist an der Erzeugung von N- und O-Trifluoracetylderivaten einer breiten Palette biologisch aktiver Verbindungen für die Gaschromatographie-Analyse beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle als Trockenmittel für Trifluoressigsäure. Es wird auch bei der Oxidation von Aldehyden zu Säuren, Estern, Amiden sowie beim Schutz von Alkoholen und Aminen verwendet. Darüber hinaus wird es als analytische Reagenzien, Lösungsmittel und Kondensierungsmittel bei der Dehydrierung verwendet. Es dient als Zwischenprodukt von fluorhaltigen Feinchemikalien, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Dichlormethan, Diethylether, Dimethylformamid, Terahydrofuran und Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren, und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 407-25-0
Summenformel C4F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 210.03
MDL-Nummer MFCD00000416
InChI-Schlüssel QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic anhydride
Schmelzpunkt -65°C
Dichte 1.503
Siedepunkt 39°C to 40°C
Strukturformel (CF3CO)2O
Brechungsindex 1.269
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 746197
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,dichloromethane,diethyl ether,dimethylformamide,terahydrofuran and acetonitrile.
IUPAC-Name (2,2,2-Trifluoracetyl)-2,2,2-trifluoracetat
Formelmasse 210.03
Reinheit (%) ≥99%