Learn More
Trifluoroacetic Anhydride, TRC
Artikelnummer. 30451098
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30451098 50 g 50 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30451098
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT78642050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic Anhydride
CAS 407-25-0
Summenformel C4 F6 O3
Menge 50 g
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1,1'-anhydride, 2,2,2-Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, Bis(trifluoroacetic acid) anhydride, Hexafluoroacetic anhydride, NSC 96965, Perfluoroacetic anhydride, Trifluoroacetic acid anhydride, Trifluoroacetic anhydride, Trifluoroacetyl anhydride, TFAA
InChI-Formel InChI=1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name (2,2,2-trifluoroacetyl) 2,2,2-trifluoroacetate
Molekulargewicht (g/mol) 210.03
Formelmasse 209.9752