Learn More
Trifluoressigsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30456815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456815 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT786420100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic Anhydride
CAS 407-25-0
Summenformel C4 F6 O3
Menge 100 g
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1,1'-anhydride, 2,2,2-Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, Bis(trifluoroacetic acid) anhydride, Hexafluoroacetic anhydride, NSC 96965, Perfluoroacetic anhydride, Trifluoroacetic acid anhydride, Trifluoroacetic anhydride, Trifluoroacetyl anhydride, TFAA
InChI-Formel InChI=1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name (2,2,2-Trifluoracetyl)-2,2,2-trifluoracetat
Molekulargewicht (g/mol) 210.03
Formelmasse 209.9752