missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluormethansulfonamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7026223
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11419627

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22112.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 421-85-2 | CH2F3NO2S | 149.09 g/mol

Trifluoromethanesulfonamide is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of specific inhibitors of mammalian secreted phospholipases A2. It is also involved in the synthesis of ecicosanoids.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Trifluormethansulfonamid wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet. Verwendung zur Herstellung spezifischer Hemmer der von Säugetieren sekretierten Phospholipasen A2. Zudem an der Synthese von Eicosanoiden beteiligt.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 421-85-2
Summenformel CH2F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.09
MDL-Nummer MFCD00068714
InChI-Schlüssel KAKQVSNHTBLJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonamide, trifluoromethane sulfonamide, trifluoromethylsulfonamide, 1,1,1-trifluoromethanesulfonamide, chembl67511, methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro, 1bcd, trifluoromethyl sulfonamide, triflamide, trifluorometanesulfonamide
PubChem CID 79001
IUPAC-Name Trifluormethansulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonamide
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 1 g
Beilstein 1812099
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 149.09
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoromethanesulf

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt