Learn More
Trifluormethansulfonsäure-Magnesiumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt |
| CAS | 60871-83-2 |
| Summenformel | (CF3SO3)2Mg |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Magnesium bis(trifluoromethanesulfonate), Magnesium Triflate, Magnesium trifluoromethanesulfonate, Magnesium trifluoromethanesulfonate (1:2), Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Magnesium;trifluormethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 322.44 |
| Formelmasse | 321.8891 |