Learn More
Trifluoromethanesulfonsäure Methylester, TRC
Artikelnummer. 30454070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454070 1 g 1 Gramm
30450919 10 g 10 Gramm
30454502 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7905401G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-27-7
Summenformel C2 H3 F3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 164.1
Synonym 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name Methyl-trifluormethansulfonat
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Formelmasse 163.9755