Learn More
Trifluormethansulfonsäureanhydrid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4090149 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10071571 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10173760 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10502714 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10071571
Marke: Thermo Scientific Acros 175060010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Trifluormethansulfon-Anhydrid, 98+ %, ACROS Organics, Menge:250 ml, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:80,0 °C, farblos bis braun, Molekülmasse:282,13, Prozent Reinheit:98+%, Assay-Prozentbereich:98+ %, Beilstein:03, IV, 35, CAS:358-23-6, ChEBI:CHEBI:48509, Dichte:1,7000g/mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz, Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 358-23-6
MDL-Nummer MFCD00000408
InChI-Schlüssel WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
IUPAC-Name Trifluormethylsulfonyl-trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonic anhydride
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.7000g/mL
Siedepunkt 80.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2F6O5S2
Strukturformel (CF3SO2)2O
Brechungsindex 1.3200 to 1.3230
Menge 1 mL
Beilstein 03, IV, 35
Fieser 04,533; 05,702; 06,618; 07,390; 10,419; 11,560; 12,532; 14,324; 15,339; 16,357; 17,156
Merck Index 15, 9850
Relative Dichte 1.7
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts viontly with water
Molekulargewicht (g/mol) 282.13
Formelmasse 282.13
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.