Learn More
Trifluorbrenztraubensäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30455154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455154 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT792700100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoropyruvic Acid Ethyl Ester
CAS 13081-18-0
Summenformel C5H5F3O3
Menge 100 g
Synonym 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 3,3,3-Trifluoropyruvate, Ethyl 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl Trifluoropyruvate
InChI-Formel InChI=1S/C5H5F3O3/c1-2-11-4(10)3(9)5(6,7)8/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Ethyl-Trifluor3,3,3-2-Oxopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 170.09
Formelmasse 170.0191