Learn More
Trifluorothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813697 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15255073
Marke: Thermo Scientific Acros 452912500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 70-00-8 | C10H11F3N2O5 | 296.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-00-8
Summenformel C10H11F3N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 296.20
MDL-Nummer MFCD00006534
InChI-Schlüssel VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym trifluridine, trifluorothymidine, viroptic, 5-trifluorothymidine, trifluridina, trifluridinum, virophta, trifluoromethyldeoxyuridine, f3tdr, f3dthd
PubChem CID 6256
ChEBI CHEBI:75179
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C(=O)NC1=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluorothymidine
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Merck Index 159855
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in isopropanol
Formelmasse 296.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluorothymidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.