Learn More
Trifluralin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16654494 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16654494 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16654494
Marke: Honeywell Fluka R1774100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluralin
CAS 1582-09-8
CAS Max. % ≤ 100%
Strukturformel C13H16F3N3O4
Beilstein 1893555
Farbe Hellorange
Schmelzpunkt 47.2°C
Synonym 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethylaniline
Molekulargewicht (g/mol) 335.28 g/mol
Menge 100 mg