Learn More
Triformamid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691315 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10691315 5 g Glasflasche -
10403253 1 g Glasflasche 1 Gramm
10549403 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10691315
Marke: Thermo Scientific Acros 380440050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 25891-31-0
MDL-Nummer MFCD08059356
InChI-Schlüssel PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triformamide
PubChem CID 6419719
IUPAC-Name N,N-Diformylformamid
SMILES C(=O)N(C=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triformamide
Schmelzpunkt 100.0°C to 101.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 96.0% min. (ex%C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H3NO3
Strukturformel N(COH)3
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 101.06
Formelmasse 101.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle